Learn More
Désoxycholate de méthyle-d5, TRC
Code produit 30465233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465233 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30465233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2982375MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Desoxycholate-d5
CAS 52840-15-0
Formule moléculaire C25H37D5O4
Quantité 5 mg
Synonyme (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-cholan-2,2,3,4,4-d5-24-oic Acid Methyl Ester, Deoxycholic-d5 Acid Methyl Ester, Methyl 7-Deoxycholate-d5
Formule InChI InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18?,19-,20+,21?,22+,24+,25-/m1/s1/i11D2,13D2,17D
SMILES O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC3C2C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4[C@@H](CCC(OC)=O)C)([H])C1([2H])[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 411.63
Poids de la formule 411.3397