Learn More
Dichloroacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10786351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786351 100 mL Flacon en verre 100mL
10143100 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10786351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148621000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-54-1
Formule moléculaire C3H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.97
Numéro MDL MFCD00000843
Clé InChI HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
CID PubChem 8315
Nom IUPAC 2,2-dichloracétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl dichloroacetate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -52°C
Couleur Incolore
Densité 1.3810g/mL
Point d’ébullition 141°C to 145°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2CHCO2CH3
Indice de réfraction 1.4411 to 1.4431
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 203
Gravité spécifique 1.381
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 142.97
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl dichloroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.