Learn More
Dichloracétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455847 100 g 100g
11465847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24399.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142.963 g/mol
Methyl dichloroacetate may be used in the diastereoselctive synthesis of bicyclic chlorocyclopropane, as difunctional initiator during atom transfer radical polymerization of methyl or n-butyl acrylate, as reagent during CrCl2-induced olefination of aldehydes. It is a reactant involved in nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes, azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition, Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines, three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines, catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin and addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichloroacétate de méthyle peut être utilisé dans la synthèse diastéréosélective du chlorocyclopropane bicyclique, comme initiateur difonctionnel lors de la polymérisation du radical de transfert d’atomes d’acrylate de méthyle ou de n-butyle, comme réactif lors de l’oléfination induite par CrCl2 des aldéhydes. Il s’agit d’un réactif impliqué dans les réactions de substitution nucléophiles avec les nitro(pentafluorosulfanyl)benzènes, la cycloaddition d’halogénures d’azoalkyles et l’addition de radicaux de transfert d’atomes, la modification chimique de l’antigène STN pour l’amélioration des vaccins synthétiques contenant des glucides, la réaction à trois composants des arynes avec des éthers cycliques et des méthines actives, haloalkylation des radicaux catalytiques pour la synthèse de la néodysidénine et réactions d’addition pour la synthèse des esters d’énantiopure 3,4-diamino ou des amides.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (4 g/l).
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation suffisante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-54-1
Formule moléculaire C3H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.963
Numéro MDL MFCD00000843
Clé InChI HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
CID PubChem 8315
Nom IUPAC 2,2-dichloracétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl dichloroacetate
Point de fusion -52°C
Densité 1.38
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire Cl2CHCO2CH3
Indice de réfraction 1.442
Quantité 100 g
Numéro UN UN2299
Informations sur la solubilité Soluble in water. (4g/L).
Poids de la formule 142.97
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl dichloroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl dichloroacetate