Learn More
Dichloracétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl dichloroacetate may be used in the diastereoselctive synthesis of bicyclic chlorocyclopropane, as difunctional initiator during atom transfer radical polymerization of methyl or n-butyl acrylate, as reagent during CrCl2-induced olefination of aldehydes. It is a reactant involved in nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes, azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition, Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines, three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines, catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin and addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dichloroacétate de méthyle peut être utilisé dans la synthèse diastéréosélective du chlorocyclopropane bicyclique, comme initiateur difonctionnel lors de la polymérisation du radical de transfert d’atomes d’acrylate de méthyle ou de n-butyle, comme réactif lors de l’oléfination induite par CrCl2 des aldéhydes. Il s’agit d’un réactif impliqué dans les réactions de substitution nucléophiles avec les nitro(pentafluorosulfanyl)benzènes, la cycloaddition d’halogénures d’azoalkyles et l’addition de radicaux de transfert d’atomes, la modification chimique de l’antigène STN pour l’amélioration des vaccins synthétiques contenant des glucides, la réaction à trois composants des arynes avec des éthers cycliques et des méthines actives, haloalkylation des radicaux catalytiques pour la synthèse de la néodysidénine et réactions d’addition pour la synthèse des esters d’énantiopure 3,4-diamino ou des amides.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (4 g/l).
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation suffisante.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl dichloroacetate |
| Point de fusion | -52°C |
| Densité | 1.38 |
| Point d’ébullition | 142°C to 144°C |
| Point d’éclair | 70°C (158°F) |
| Odeur | Pungent |
| Formule linéaire | Cl2CHCO2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.442 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN2299 |
| Show More |