Learn More
Méthyldiéthyldithiocarbamate, TRC
Code produit 30009755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009755 250 mg 250mg
30005292 50 mg 50mg
30011278 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM301700250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 686-07-7
Formule moléculaire C6 H13 N S2
Poids moléculaire (g/mol) 163.3
Synonyme Carbamic acid, diethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, methyl ester (9CI), Diethyldithiocarbamate methyl ester, Methyl N,N-diethylcarbamodithioate, Methyl N,N-diethyldithiocarbamate, Methyl diethyldithiocarbamate, NSC 133269
Nom IUPAC méthyle N,N-diéthylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Diethyldithiocarbamate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 163.0489
Pourcentage de pureté >95%