Learn More
Diéthylphosphonoacétate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493374 500 g 500g
11473374 25 g 25g
11483374 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493374 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10644.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1067-74-9 | C7H15O5P | 210.166 g/mol
Methyl diethylphosphonoacetate is used as a reagent in the preparation of allylic fluorides compounds and in regioselective Diels-Alder reactions. It also serves as a reactant in the preparation of substituted thiophenes and furans, which finds application in type 2 diabetes treatment. Further, it acts as a precursor in the synthesis of pyridone alkaloids and immunosuppressive cyclopentanediol derivatives. In addition to this, it is utilized in the modification of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthylphosphonoacétate de méthyle est utilisé comme réactif dans la préparation de composés de fluorures allyliques et dans les réactions régiosélectives de Diels-Alder. Il sert également de réactif dans la préparation de thiophènes et de furanes substitué, et est utilisé dans le traitement du diabète de type 2. De plus, il agit comme précurseur dans la synthèse des alcaloïdes pyridone et des dérivés cyclopentanediol immunosuppresseurs. De plus, il intervient dans la modification des inhibiteurs de protéase de sérotype A de la neurotoxine botulinique.
Solubilité
Miscible avec tétrahydrofurane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-74-9
Formule moléculaire C7H15O5P
Poids moléculaire (g/mol) 210.166
Numéro MDL MFCD00009081
Clé InChI CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
CID PubChem 66113
Nom IUPAC 2-Diéthoxyphosphorylacétate de méthyle
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl diethylphosphonoacetate
Densité 1.145
Point d’ébullition 126°C to 128°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 500 g
Beilstein 1782397
Informations sur la solubilité Miscible with tetrahydrofuran.
Poids de la formule 210.17
Pourcentage de pureté 97%