Learn More
Diéthylphosphonoacétate de méthyle, TRC
Code produit 30480326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480326 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480326 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM301703500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Formule moléculaire C7H15O5P
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 210.16
Poids de la formule 210.0657