Learn More
Diéthylphosphonoacétate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Diethylphosphonoacetate |
| CAS | 1067-74-9 |
| Formule moléculaire | C7H15O5P |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC |
| Nom IUPAC | 2-diéthoxyphosphorylacétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.16 |
| Poids de la formule | 210.0657 |