Learn More
Diéthylphosphonoacétate de méthyle, TRC
Code produit 30478437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478437 1 g 1g
30477695 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30478437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3017031G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Formule moléculaire C7H15O5P
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 210.16
Poids de la formule 210.0657