Learn More
Difluoroacetate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485816
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485816 25 g 25g
11465816 1 g 1g
11475816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22197.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 433-53-4 | C3H4F2O2 | 110.06 g/mol
A methyl difluoroacetate (MFA)-based LiPF6 solution was applied as an electrolyte to improve the thermal stability of Li-ion batteries. Methyl difluoroacetate is used in the inhibition of corrosion of aluminum cathode current collector for lithium ion cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une solution de LiPF6 à base de difluoroacétate de méthyle (MFA) a été utilisée comme électrolyte pour améliorer la stabilité thermique des batteries au lithium-ion. Le difluoroacétate de méthyle est utilisé dans l’inhibition de la corrosion du collecteur de courant de cathode en aluminium pour les cellules d’ions lithium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433-53-4
Formule moléculaire C3H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.06
Numéro MDL MFCD00039276
Clé InChI CSSYKHYGURSRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl difluoroacetate, methyl2,2-difluoroacetate, difluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, difluoro-, methyl ester, methyldifluoroacetate, methyl difluoroacetate #, acmc-209ju0, methyl 2,2-difluoroethanoate
CID PubChem 79012
Nom IUPAC Méthyl 2,2-difluoroacétate
SMILES COC(=O)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl difluoroacetate
Densité 1.272
Point d’ébullition 86°C to 87°C
Point d’éclair 19°C (66°F)
Indice de réfraction 1.335
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1747534
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 110.06
Pourcentage de pureté 99%