Learn More
Acétate de méthyl diméthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Dimethylbenzeneacetate |
| CAS | 57625-74-8 |
| Formule moléculaire | C11H14O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Methyl-2-phenylpropanoic Acid Methyl Ester, 2-Methyl-2-phenylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-dimethyl-2-phenylacetate, Methyl 2-Methyl-2-phenylpropanoate, Methyl 2-Methyl-2-phenylpropionate, Methyl alpha,alpha-Dimethylphenylacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-2-phénylpropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.23 |
| Poids de la formule | 178.0994 |