Learn More
Disulfure de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113673 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113673 50 g Flacon en verre 50g
10235930 250 g Flacon en verre 250g
10750671 1 kg Flacon en verre 1kg
10276523 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10113673 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 165590500
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-92-0
Formule moléculaire C2H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 94.19
Numéro MDL MFCD00008561
Clé InChI WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
CID PubChem 12232
ChEBI CHEBI:4608
Nom IUPAC (méthyldisulfanyl)méthane
SMILES CSSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl disulfide
Point de fusion -85.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.0625g/mL
Point d’ébullition 108.0°C to 110.0°C
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. (Methylmercaptan content) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2S2
Indice de réfraction 1.5243 to 1.5263
Quantité 50 g
Beilstein 01, 291
Fieser 05,246; 06,217; 08,189
Gravité spécifique 1.0625
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,ethyl alcohol,ccl4,benzene
Viscosité 0.620 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 94.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl disulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.