Learn More
Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-Beta-Glycinate, TRC
Code produit 30471433
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30471433 100 mg 100mg
30474263 10 mg 10mg
30475903 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30471433 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM315505100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362703-57-9
Formule moléculaire C13H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 272.34
Synonyme Methyl 4-Amino-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-4-piperidineacetate, tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
Nom IUPAC tert-butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
SMILES COC(=O)CC1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-beta-Glycinate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3
Poids de la formule 272.1736