Learn More
DL-2-bromopropionate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10702221 100 g Flacon en verre 100g
10397300 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173391000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5445-17-0 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5445-17-0
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167
Numéro MDL MFCD00000143
Clé InChI ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 95576
Nom IUPAC 2-bromopropanoate de méthyle
SMILES CC(C(=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl DL-2-bromopropionate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4970g/mL
Point d’ébullition 143.0°C to 145.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Br)CO2CH3
Indice de réfraction 1.4509 to 1.4530
Quantité 100 g
Beilstein 02, 253
Gravité spécifique 1.497
Synonyme methyl 2-bromopropionate, propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromopropionic acid methyl ester, methyl dl-2-bromopropionate, methyl2-bromopropionate, methyl alpha-bromopropionate, methyl .alpha.-bromopropionate, methyl-2-bromopropanoate, methyl 2-bromo-propionate, propionic acid, 2-bromo-, methyl ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide