Learn More
Dodécanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444124
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444124 100 g 100g
11424124 5 g 5g
11434124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12492.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Methyl dodecanoate used in production of biodiesel. It has been used in selective synthesis of the secondary amide surfactant, N-methyl lauroylethanolamide. It is also utilized as emollients, perfuming agents skin conditioning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dodécanoate de méthyle est utilisé dans la production de biodiesel. Il a été utilisé dans la synthèse sélective du surfactant d’amide secondaire, le N-méthyl lauroylethanolamide. Il est également utilisé comme émollient, agent parfumant de revitalisation de la peau.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble dans l’alcool, le dipropylène glycol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-82-0
Formule moléculaire C13H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.349
Numéro MDL MFCD00008966
Clé InChI UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
CID PubChem 8139
ChEBI CHEBI:87494
Nom IUPAC Dodécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl dodecanoate
Point de fusion 4°C to 5°C
Densité 0.87
Point d’ébullition 261°C to 262°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.4325
Quantité 100 g
Beilstein 1767780
Informations sur la solubilité Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol.
Poids de la formule 214.35
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide