Learn More
Méthyléthylcétone, BAKER ANALYZED™ réactif de laboratoire, J.T. Baker™
Code produit 10463271 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10463271 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10463271 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8052.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
CAS 78-93-3
Acidité max. 0,003 % (en CH3COOH)
Densité 0,797 à 801 000 g/mL à 25 °C
Quantité 1 L
Résidus après évaporation Max. 0,005 %
Plage de pourcentage du dosage min. 99 %
Formule moléculaire C4H8O
Numéro MDL MFCD00011648
Eau max. 0,2 %
Synonyme 2-Butanone, MEK, EK 500 Additive, Butanone, Ethyl methyl ketone
Point d’ébullition 79,6 °C
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
Nom IUPAC butan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 72.11