Learn More
Méthyléthylcétone, MP Biomedicals
Code produit 11427822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11427822 500 mL
11437822 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215554890
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 78-93-3
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00011648
Clé InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
CID PubChem 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nom IUPAC butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl ethyl ketone
Couleur Incolore
Densité 0.805 to 0.807g/mL
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Poids de la formule 72.11