Learn More
Le formate de méthyle, 97 %, peut suivre jusqu’à env. 3 % de méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492538 2500 mL 2500mL
11482538 500 mL 500mL
11468800 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15850.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Methyl formate is used as a precursor to formamide, dimethylformamide and formic acid. It is used as a blowing agent and utilized for quick-drying finishes due to its high vapor pressure. It is used as a component of azeotrope to recover expensive solvents. Further, it is used as a propellant and an intermediate for optical brighteners and hydrocyanic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formiate de méthyle est utilisé comme précurseur du formamide, du diméthylformamide et de l’acide formique. Il est utilisé comme agent gonflant et pour les finitions à séchage rapide en raison de sa haute pression de vapeur. Il est utilisé comme composant de l’azéotrope pour récupérer des solvants coûteux. De plus, il est utilisé comme propulseur et comme intermédiaire pour les azurants optiques et l’acide cyanhydrique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-31-3
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00003291
Clé InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
CID PubChem 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nom IUPAC formate de méthyle
SMILES COC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl formate
Point de fusion -100°C
Densité 0.972
Point d’ébullition 32°C to 33°C
Point d’éclair −26°C (−14°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Notes de pourcentage du dosage Peut cont. jusqu’à ≈3 % de méthanol
Formule linéaire HCO2CH3
Indice de réfraction 1.344
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1243
Beilstein 1734623
Merck Index 14,6077
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide