Learn More
Formiate de méthyle, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10437900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437900 1 L Flacon en verre 1L
10447900 2.5 L Flacon en verre 2.50L
13408348 10 L Baril métallique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10437900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126820010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-31-3
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00003291
Clé InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
CID PubChem 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nom IUPAC Formiate de méthyle
SMILES COC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl formate
Note relative au nom 97%
Point de fusion -100.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9680g/mL
Point d’ébullition 31.0°C to 33.0°C
Point d’éclair −32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCO2CH3
Indice de réfraction 1.3420 to 1.3440
Quantité 1 L
Beilstein 02,18
Fieser 05,446
Merck Index 15,6148
Gravité spécifique 0.968
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in almost all conventional organic solvent,miscible with alcohol,soluble in ether
Viscosité 0.35 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl formate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl formate, methanol