Learn More
Methyl formate, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Code produit 15687950 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15687950 4 x 1 L Flacon en verre 4 pièces
15667950 1 L Flacon en verre 1L
15677950 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15687950 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur M468374X1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-31-3
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00003291
Clé InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
CID PubChem 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nom IUPAC methyl formate
SMILES COC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl formate
Couleur Incolore
Densité 0.974g/mL at 20°C
Point d’ébullition 34°C (1013 hPa)
Point d’éclair −19°C (−2.2°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCO2CH3
Quantité 4 x 1 L
Numéro UN UN1243
Beilstein 1734623
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté 0.97
Forme physique Liquid