Learn More
Formate de méthyl, 98 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article ou de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl formate |
| Note relative au nom | 98% |
| Acidité | 0.0008 meq/g max. |
| Absorbance | 0.009 max. at 320nm, 0.032 max. at 300nm, 0.051 max. at 270nm, 1 max. at 260nm |
| Point de fusion | -100.0°C |
| Densité | 0.9680g/mL |
| Point d’ébullition | 31.0°C to 33.0°C |
| Point d’éclair | −32°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Afficher plus |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche