Learn More
Formate de méthyle, 99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Description
- Les solvants de qualité spectrophotométrique sont des solvants de haute pureté fabriqués spécialement pour les applications utilisant des spectrophotomètres.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Formate |
| CAS | 107-31-3 |
| Densité | 0.974g/mL at 20°C |
| Point d’éclair | −19°C (−2.2°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C2H4O2 |
| Formule linéaire | HCO2CH3 |
| Numéro MDL | MFCD00003291 |
| Quantité | 1 L |
| Numéro UN | UN1243 |
| Afficher plus |