Learn More
Formiate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Formic acid-methyl ester |
| CAS | 107-31-3 |
| Formule moléculaire | C2 H4 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Formic acid','methyl ester, Methanoic acid methyl ester, Methyl formate, Methyl methanoate, R 611 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3 |
| SMILES | COC=O |
| Nom IUPAC | formate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
| Poids de la formule | 60.0211 |