Learn More
Formiate de méthyle, TRC
Code produit 30480574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480574 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3053901G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid-methyl ester
CAS 107-31-3
Formule moléculaire C2 H4 O2
Quantité 1 g
Synonyme Formic acid','methyl ester, Methanoic acid methyl ester, Methyl formate, Methyl methanoate, R 611
Formule InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
SMILES COC=O
Nom IUPAC formate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Poids de la formule 60.0211