Learn More
Glycolate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473478 100 g 100g
11453478 5 g 5g
11463478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17870.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le glycolate de méthyle est un réactif chimique utilisé dans la synthèse du taxol et de la rapamycine. Il est utilisé dans le tannage du cuir et la teinture textile. Il agit comme agent aromatisant, conservateur dans la transformation des aliments, dans les industries de traitement de l’eau et comme intermédiaire chimique. De plus, il est utilisé dans les polymères d’émulsion, l’encre et l’additif de peinture pour améliorer les propriétés de débit et la brillance de l’échantillon. Il joue un rôle important dans la production d’ester méthylique d’acide triisopropylanyloxy-acétique à l’aide de l’imidazole comme réactif.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-35-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.078
Numéro MDL MFCD00004667
Clé InChI GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
CID PubChem 66774
Nom IUPAC 2-hydroxyacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl glycolate
Densité 1.184
Point d’ébullition 150°C to 151°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire HOCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.417
Quantité 100 g
Beilstein 1699571
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 98%