Learn More
Glycolate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11965081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11965081 100 g Flacon en verre 100g
10771442 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11965081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414371000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-35-5
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Clé InChI GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
CID PubChem 66774
Nom IUPAC 2-hydroxyacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl glycolate
Point de fusion 149.0°C to 151.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1840g/mL
Point d’ébullition 52.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2COOCH3
Indice de réfraction 1.4160 to 1.4180
Quantité 100 g
Beilstein 03,236
Gravité spécifique 1.184
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide