Learn More
Glyphosate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glyphosate-N-methyl |
| CAS | 24569-83-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C4 H10 N O5 P |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Glyphosate-N-methyl, N-Methyl-N-(phosphonomethyl)glycine, N-(Phosphonomethyl)-N-methylglycine, N-Methylglyphosate, Glycine','N-methyl-N-(phosphonomethyl)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10NO5P/c1-5(2-4(6)7)3-11(8,9)10/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10) |
| SMILES | CN(CC(=O)O)CP(=O)(O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-[méthyl(phosphonométhyl)amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.1 |
| Afficher plus |