Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de méthyle, sol. aq. à 0,1 % p/v
Code produit 15461827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15461827 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15461827 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042747.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Green
CAS 14855-76-6
Concentration 0.1% w/v aq. soln.
Formule moléculaire C27H35BrClN3
Numéro MDL MFCD00036449
Merck Index 14,6082
Synonyme C.I. 42590; Ethyl Green
Clé InChI IDAQSADEMXDTKN-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Br-]
Nom IUPAC [4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidènecyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium ;bromure ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 516.952
CID PubChem 84671
Poids de la formule 516.95
Odeur Odorless
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide