Learn More
Vert de méthyle, 25 g, MP Biomedicals
Code produit 11441622 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11441622 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11441622 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04806408
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Colorant d’ADN 7114-03-6, permet le suivi dans les tampons acides.Également capable de tracer l’ADN natif dans certains systèmes neutres
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Green
CAS 7114-03-6
Formule moléculaire C27H35Cl4N3Zn
Couleur Vert
Quantité 25 g
Clé InChI ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Nom IUPAC zinc ; [4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidénécyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium ; Bromure ; Trichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 608.78
CID PubChem 131675247
Pourcentage de pureté 88%
Qualité Stain biologique certifié