Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Green |
| CAS | 7114-03-6 |
| Formule moléculaire | C27H35Cl4N3Zn |
| Clé InChI | ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-] |
| Nom IUPAC | zinc ; [4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidénécyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium ; Bromure ; Trichlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 608.78 |
| CID PubChem | 131675247 |
| Quantité | 5 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl Green
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methyl green