Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert méthylique, chlorure de zinc
Code produit 15494099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494099 25 g 25g
15404109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494099 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61509.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.26€
    93.65€ / 25g
    Économisez 21.61€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7114-03-6 | C27H35Cl4N3Zn | 608.78 g/mol
Methyl Green is a DNA stain used as a tracking dye in acid buffers for electrophoresis. It helps differentiate bacteria and is also a tissue stain for nucleoli and mitochondria in tissues. It is used with Bismarck Brown frequently.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le vert méthylique est une coloration d’ADN utilisée comme colorant de suivi dans les tampons acides pour l’électrophorèse. Il permet de différencier les bactéries et est également une coloration tissulaire pour les nucléoles et les mitochondries dans les tissus. Il est fréquemment utilisé avec Bismarck Brown.
Solubilité
Soluble dans l’eau, dans l’éthanol ou le méthanol
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7114-03-6
Formule moléculaire C27H35Cl4N3Zn
Poids moléculaire (g/mol) 608.78
Numéro MDL MFCD00151094
Clé InChI ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme C.I. 42590
CID PubChem 131675247
Nom IUPAC zinc ;[4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidénécyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium ;bromure ;trichlorure
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Green, zinc chloride
Point de fusion >300°C
Beilstein 3914106
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol or methanol
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 653.24
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Green, zinc chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride