Learn More
Heptadécanoate de méthyle, Thermo Scientific™
Code produit 17730649 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17730649 1 g 1g
17740649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17730649 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469300010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Vecteur alpha METHYLHEPTADECANOATE
Nom chimique ou matériau Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Point de fusion 29°C to 30°C
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Point d’ébullition 152°C to 153°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18 H36 O2
Numéro MDL 00009001
Quantité 1 g
Synonyme Methyl margarate
Poids moléculaire (g/mol) 284.48
Forme physique Liquid or Powder