Learn More
Hexanoate de méthyle, 99 %, étalon analytique pour GC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15530544 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15530544 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15530544 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414420010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    34.10€ / 1g
    Économisez 1.05€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hexanoate
CAS 106-70-7
Point de fusion -71.0°C
Densité 0.8840g/mL
Point d’ébullition 151.0°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H14O2
Formule linéaire CH3(CH2)4COOCH3
Indice de réfraction 1.4047 to 1.4067
Numéro MDL MFCD00009510
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.884
Synonyme methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)OC
Nom IUPAC hexanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
CID PubChem 7824
ChEBI CHEBI:77322
Viscosité <30 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl hexanoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.