Learn More
Hexanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499642
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499642 50 g 50g
11409652 250 g 250g
11489642 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499642 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10757.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-70-7
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009510
Clé InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
CID PubChem 7824
ChEBI CHEBI:77322
Nom IUPAC hexanoate de méthyle
SMILES CCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hexanoate
Point de fusion -71°C
Densité 0.885
Point d’ébullition 150°C to 151°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.405
Quantité 50 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744683
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%