Learn More
Hexanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13438648 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13438648 250 g 250g
13428648 50 g 50g
13418648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13438648 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449242500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-70-7
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00009510
Clé InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
CID PubChem 7824
ChEBI CHEBI:77322
Nom IUPAC hexanoate de méthyle
SMILES CCCCCC(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl hexanoate
Point de fusion -71.0°C
Densité 0.8840g/mL
Point d’ébullition 151.0°C
Point d’éclair 42°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4COOCH3
Indice de réfraction 1.4047 to 1.4067
Quantité 250 g
Gravité spécifique 0.884
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité <30 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.18
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl hexanoate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement