Learn More
Methyl Hexanoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Caproic Acid Methyl Ester |
| Quantité | 500 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 130.0994 |