Learn More
Methyl Hydrazine Sulfate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Hydrazine Sulfate |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/CH6N2.H2O4S/c1-3-2;1-5(2,3)4/h3H,2H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| Poids de la formule | 144.0205 |