Learn More
Hydrazinocarboxylate de méthyle, 97%
Code produit 10655412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655412 100 g Flacon en verre 100g
10523531 500 g Flacon en verre 500g
10569063 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10655412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166141000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90,08 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6294-89-9
Formule moléculaire C2H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00007594
Clé InChI WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
CID PubChem 80519
Nom IUPAC N-aminocarbamate de méthyle
SMILES COC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hydrazinocarboxylate
Note relative au nom 97%
Point de fusion 68°C to 73°C
Couleur Rose à blanc
Point d’ébullition 108°C (12.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NNHCO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 03, I, 46
Fieser 04,333; 07,235
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou plaquettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl hydrazinocarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement