Learn More
Isophthalate d’hydrogène méthylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347826 1 g 1g
11357826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12992.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1877-71-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1877-71-0
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00029972
Clé InChI WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl isophthalate, methyl hydrogen isophthalate, isophthalic acid monomethyl ester, monomethyl isophthalate, isophthalic acid methyl ester, isophthalic acid, methyl ester, isophthalic acid, monomethyl ester, methyl m-phthalate, methyl 3-carboxybenzoate
CID PubChem 601880
Nom IUPAC Acide 3-méthoxycarbonylbenzoïque
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hydrogen isophthalate
Point de fusion 193°C to 194°C
Quantité 1 g
Beilstein 2048750
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%