Learn More
Malonate d’hydrogène de méthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322949 100 g 100g
11302949 5 g 5g
11312949 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27772.22
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16695-14-0 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
Lactonization of olefins with monomethyl ester of malonic acid and ceric ammonium nitrate was carried out in acetic acid and in acetonitrile under simple mechanical stirring or ultrasound irradiation. Lactonization of olefins with CAN and monomethyl ester of malonic acid under ultrasound irradiation shows an acceleration with respect to the analogous mechanically stirred reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La lactonisation des oléfines a été effectuée avec l’ester monométhylique de l’acide malonique et du nitrate d’ammonium cérique dans de l’acide acétique et dans de l’acétonitrile sous simple agitation mécanique ou irradiation par ultrasons. La lactonisation des oléfines avec le CAN et l’ester monométhylique de l’acide malonique sous irradiation par ultrasons montre une accélération par rapport à la réaction mécanique analogue à agitation.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16695-14-0
Formule moléculaire C4H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 118.088
Numéro MDL MFCD00667796
Clé InChI PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
CID PubChem 538366
Nom IUPAC acide 3-méthoxy-3-oxopropanoïque
SMILES COC(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hydrogen malonate
Densité 1.128
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 100 g
Poids de la formule 118.09
Pourcentage de pureté 96%