Learn More
Phtalate d’hydrogène de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492497
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11492497 10 g 10g
11402507 50 g 50g
11412507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14780.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4376-18-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Methyl hydrogen phthalate is used as a phthalate ester metabolite, linked to precocious puberty.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalate d’hydrogène de méthyle est utilisé comme métabolite de l’ester de phtalate, lié à la puberté précoce.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4376-18-5
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00002466
Clé InChI FNJSWIPFHMKRAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxycarbonyl benzoic acid, methyl hydrogen phthalate, monomethyl phthalate, mono-methyl phthalate, phthalic acid monomethyl ester, o-methoxycarbonyl benzoic acid, monomethyl 1,2-benzenedicarboxylate, phthalic acid, monomethyl ester, monomethylphthalate, unii-2stt6d18jr
CID PubChem 20392
Nom IUPAC Acide 2-méthoxycarbonylbenzoïque
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hydrogen phthalate
Point de fusion 81°C to 84°C
Quantité 10 g
Beilstein 2048766
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl hydrogen phthalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl hydrogen phthalate