Learn More
Succinate d’oxyde de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456118
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456118 25 g 25g
15466118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59722.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
It could react with 1,2,3-trimethoxy-benzene, and obtain the 4-oxo-4-(2,3,4-trimethoxy-phenyl)-butyric acid methyl ester. This reaction needs the reagent of PPA. Butanedioic Acid 1-Methyl Ester is an intermediate in the synthesis of agonist to both GHB and GABAB neural receptors, exhibiting neurotransmitter-like effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être amené à réagir avec le 1,2,3-triméthoxy-benzène pour, ainsi, obtenir de l’ester méthylique de l’acide 4-oxo-4-(2,3,4-triméthoxy-phényl)-butanoïque. Cette réaction nécessite un réactif du PPA. L’ester 1-méthylique de l’acide butanedioïque est un intermédiaire dans la synthèse des agonistes aux récepteurs neuronaux GHB et GABAB, présentant des effets similaires à ceux des neurotransmetteurs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3878-55-5
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.115
Numéro MDL MFCD00002788
Clé InChI JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
CID PubChem 77487
ChEBI CHEBI:75146
Nom IUPAC acide 4-méthoxy-4-oxobutanoïque
SMILES COC(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hydrogen succinate
Point de fusion 54°C to 57°C
Point d’ébullition 151°C (20 mmHg)
Formule linéaire CH3OCOCH2CH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 1722669
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 132.11
Pourcentage de pureté 95%