Learn More
Hydrogène méthylique téréphtalate, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440698 5 g 5g
15450698 25 g 25g
15460698 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54391.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1679-64-7 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Methyl hydrogen terephthalate is used in the synthesis of Hepatitis C antiviral activity. It is also used in the design and preparation of benzamide derivatives as BRAFV600E inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le téréphtalate méthylé et hydrogéné est utilisé dans la synthèse de l’activité antivirale de l’hépatite C. Il est également utilisé dans la conception et la préparation de dérivés de benzamide comme les inhibiteurs de BRAFV600E.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Également soluble dans le méthanol, le benzène et l’éther.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1679-64-7
Formule moléculaire C9H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.159
Numéro MDL MFCD00002557
Clé InChI REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
CID PubChem 15513
Nom IUPAC Acide 4-méthoxycarbonylbenzoïque
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hydrogen terephthalate
Point de fusion 220°C to 223°C
Quantité 5 g
Beilstein 1911082
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Also soluble in methanol,benzene and ether.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥99%