Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate de méthyle , 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407507 1 g 1g
15498995 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35310.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86718-01-6 | C9H8N2O2 | 176.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86718-01-6
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.18
Numéro MDL MFCD09910350
Clé InChI KYHRVKMXYXBEQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methylimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, methyl h-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, methyl ester, pubchem21685, methylimidazoapyridinecarboxylate, methyl imidazo-1,2-a pyridine-7-carboxylate, 7-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 15096964
Nom IUPAC méthyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=NC=CN2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.18
Pourcentage de pureté 95%