Learn More
Imidazole-4-carboxylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15402338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15402338 1 g 1g
15422338 250 mg 250mg
15412338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15402338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55932.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17325-26-7 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17325-26-7
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
Numéro MDL MFCD00216584
Clé InChI DVLGIQNHKLWSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-imidazolecarboxylate, methyl 1h-imidazole-4-carboxylate, methyl imidazole-4-carboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl-4-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, methyl 3h-imidazole-4-carboxylate, imidazole-4-carboxylic acid, methyl ester, zlchem 863
CID PubChem 565661
Nom IUPAC methyl 1H-imidazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl imidazole-4-carboxylate
Point de fusion 154°C to 156°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 98%