Learn More
Acétate de méthylindole-2,4,5,6,7-d5-3, CDN
Code produit 30325568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325568 0.05 g 0.05g
30310956 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325568 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND67650.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate
CAS 102415-39-4
Formule moléculaire C11 D5 H6 N O2
Quantité 0.05 g
Synonyme 1 H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid, methyl ester (9 CI), 1 H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid methyl ester, 1 H-Indole-3-acetic Acid Methyl Ester-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5), Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1 H-indol-3-yl)acetic acid methyl ester, Methyl 2-(1 H-indol-3-yl-d5)acetate, Methyl 2-(1 H-indol-3-yl-d5)acetate
Formule InChI InChI=1 S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12 H,6H2,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,7 D
SMILES [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1CC(=O)OC
Nom IUPAC 2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1 H-indol-3-il)acetato de metilo
Poids moléculaire (g/mol) 194.2414
Poids de la formule 194,1104 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique