Learn More
Méthyl indole-2,4,5,6,7-d5-3-acétate, TRC
Code produit 30473837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473837 5 mg 5mg
30479199 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30473837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3134765MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102415-39-4
Formule moléculaire C11 D5 H6 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.2414
Synonyme 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid, methyl ester (9CI), 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indole-3-acetic Acid Methyl Ester-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5), Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid methyl ester, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indol-3-yl-d5)acetate
Nom IUPAC méthyle 2-(2,4,5,6,7-pentadeutério-1H-indol-3-yl)acétate
SMILES [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,7D
Poids de la formule 194.1104