Learn More
Methyl indole-3-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10484565 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10484565 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10484565 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309280250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942-24-5
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Clé InChI QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
CID PubChem 589098
ChEBI CHEBI:65019
Nom IUPAC methyl 1H-indole-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl indole-3-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 152°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Amorphous Powder