Learn More
Indole-3-carboxylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393556 25 g 25g
11303566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14516.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 942-24-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reactant used for preparation of nitric oxide synthesis (nNOS) inhibitors, protein kinase c alpha (PKCα) inhibitors, inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II as antitumor agents, kinase insert domain receptor (KDR) inhibitors, organocatalysts for the anti-Mannich reaction, very late antigen-4 (VLA-4) antagonists, inhibitors of Human 5-Lipoxygenase, serotonin 5-HT4 receptor antagonists and hyaluronidase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour la préparation d’inhibiteurs de la synthèse de l’oxyde nitrique (NNOS), (PKCα) d’inhibiteurs de la protéine kinase c alpha, d’inhibiteurs du domaine C-terminal de l’ARN polymérase II en tant qu’agents antitumoraux, d’inhibiteurs du récepteur du domaine kinase insert (KDR), d’organocatalyseurs pour la réaction anti-manich, d’antagonistes très tardifs de l’antigène-4(VLA-4), inhibiteurs de la 5-lipoxygénase humaine, antagonistes des récepteurs sérotonine5-HT4 et inhibiteurs de l’hyaluronidase.
Solubilité
Méthanol et diméthylsulfoxyde légèrement solubles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942-24-5
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00189407
Clé InChI QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
CID PubChem 589098
ChEBI CHEBI:65019
Nom IUPAC Méthyl 1-H-indole-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl indole-3-carboxylate
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 25 g
Beilstein 142023
Informations sur la solubilité Slightly soluble methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%