Learn More
Méthyl indole-3-carboxylate, TRC
Code produit 30474142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474142 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3135201G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl indole-3-carboxylate
CAS 942-24-5
Formule moléculaire C10H9NO2
Quantité 1 g
Synonyme Indole-3-carboxylic Acid','Methyl Ester, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl 1H-indole-3-carboxylate, Methyl Indole-3-carboxylate, Methyl Indolyl-3-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3
SMILES O=C(OC)C1=CNC2=CC=CC=C21
Nom IUPAC méthyl 1H-indole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Poids de la formule 175.06